Learn More
Tétra-n-butyltine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
12.46€ - 84.49€
Identifiants chimiques
CAS | 1461-25-2 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00009422 |
Clé InChI | AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4 |
CID PubChem | 15098 |
Nom IUPAC | Tétrabutylstannane |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10785801
|
Thermo Scientific Acros
137980050 |
5 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10041630
|
Thermo Scientific Acros
137981000 |
100 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10413415
|
Thermo Scientific Acros
137985000 |
500 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1461-25-2 | |
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N | |
15098 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC |
MFCD00009422 | |
tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4 | |
Tétrabutylstannane |
Spécification
Tetra-n-butyltin | |
-97°C | |
1.0570g/mL | |
107°C | |
95% min. (GC) | |
[CH3(CH2)3]4Sn | |
MFCD00009422 | |
tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4 | |
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N | |
Tétrabutylstannane | |
15098 | |
347.14 | |
Liquide |
1461-25-2 | |
Incolore à jaune paille | |
145°C (10.0 mmHg) | |
Authentic | |
C16H36Sn | |
1.4725 to 1.4745 | |
1.057 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC | |
347.14 | |
4 mPa.s (20°C) | |
96% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Toxic if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement:
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-960-8