Learn More
Tétra-n-butyltine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10041630
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1461-25-2
Numéro MDL MFCD00009422
Clé InChI AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4
CID PubChem 15098
Nom IUPAC Tétrabutylstannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butyltin
Couleur Incolore à jaune paille
Densité 1.057g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H36Sn
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4Sn
Quantité 100 g
Poids moléculaire (g/mol) 347.174
Poids de la formule 347.14
Pourcentage de pureté ≥95%
Forme physique Liquide