Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colore tout, 97 %, pur
40.90€ - 326.63€
Identifiants chimiques
CAS | 7423-31-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C30H28BrN2S2+ |
Poids moléculaire (g/mol) | 560.592 |
Numéro MDL | MFCD00078788 |
Clé InChI | MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1, 2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1, 2-d]thiazolium bromide |
CID PubChem | 123134119 |
Nom IUPAC | (2E)-1-éthyl-2-[(E)-3-(1-éthylbenzo[e][1,3]benzothiazol-1-ium-2-yl)-2-méthylprop-2-énylidène]benzo[e][1,3]benzothiazole ; bromhydrate |
SMILES | CCN1C(=CC(=CC2=[N+](C3=C(S2)C=CC4=CC=CC=C43)CC)C)SC5=C1C6=CC=CC=C6C=C5.Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10370594
|
Thermo Scientific Chemicals
213512500 |
250 mg | Flacon en verre |
40.90€
250mg |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10276840
|
Thermo Scientific Chemicals
213510010 |
1 g | Flacon en verre |
98.39€
1g |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10410491
|
Thermo Scientific Chemicals
213510050 |
5 g | Flacon en verre |
326.63€
5g |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7423-31-6 | |
560.592 | |
MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-N | |
123134119 | |
CCN1C(=CC(=CC2=[N+](C3=C(S2)C=CC4=CC=CC=C43)CC)C)SC5=C1C6=CC=CC=C6C=C5.Br |
C30H28BrN2S2+ | |
MFCD00078788 | |
1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1, 2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1, 2-d]thiazolium bromide | |
(2E)-1-éthyl-2-[(E)-3-(1-éthylbenzo[e][1,3]benzothiazol-1-ium-2-yl)-2-méthylprop-2-énylidène]benzo[e][1,3]benzothiazole ; bromhydrate |
Spécification
Stains-all | |
7423-31-6 | |
C30H28BrN2S2+ | |
27, IV, 8619 | |
MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-N | |
CCN1C(=CC(=CC2=[N+](C3=C(S2)C=CC4=CC=CC=C43)CC)C)SC5=C1C6=CC=CC=C6C=C5.Br | |
560.592 | |
559.59 | |
Pures | |
Gris à violet |
97% | |
97% | |
MFCD00078788 | |
1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1, 2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1, 2-d]thiazolium bromide | |
Authentique | |
(2E)-1-éthyl-2-[(E)-3-(1-éthylbenzo[e][1,3]benzothiazol-1-ium-2-yl)-2-méthylprop-2-énylidène]benzo[e][1,3]benzothiazole ; bromhydrate | |
123134119 | |
97% | |
Complies | |
Poudre |
Sécurité et traitement
SENSIBLE À LA LUMIÈRE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-047-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Stains-all