Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colore tout, 97 %, pur
Code produit. 10410491
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7423-31-6
Formule moléculaire C30H28BrN2S2+
Poids moléculaire (g/mol) 560.592
Numéro MDL MFCD00078788
Clé InChI MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1, 2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1, 2-d]thiazolium bromide
CID PubChem 123134119
Nom IUPAC (2E)-1-éthyl-2-[(E)-3-(1-éthylbenzo[e][1,3]benzothiazol-1-ium-2-yl)-2-méthylprop-2-énylidène]benzo[e][1,3]benzothiazole ; bromhydrate
SMILES CCN1C(=CC(=CC2=[N+](C3=C(S2)C=CC4=CC=CC=C43)CC)C)SC5=C1C6=CC=CC=C6C=C5.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Stains-all
Note relative au nom 97%
Plage de pourcentage du dosage 97%
Beilstein 27, IV, 8619
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 559.59
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Gris à violet
Quantité 5 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Stains-all