Learn More
Kartell™ Pilons dentelés
Dispersez l’homogénat dans un mortier plus efficacement avec un pilon dentelé. Les pilons dentelés Kartell™ sont parfaits pour les matériaux difficiles tels que les tumeurs et les tissus.
47.45€ - 97.10€
Spécification
Type de produit | Pilon dentelé |
---|---|
Matériau | PTFE (tête), acier inox (arbre) |
À utiliser avec (équipement) | Broyeur pour tissus |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10687301
|
Kartell™
0630200 |
2mL | 230 mm |
47.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10442701
|
Kartell™
0631500 |
15mL | 270 mm |
60.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10637691
|
Kartell™
0633000 |
30mL | 270 mm |
76.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10732571
|
Kartell™
0635000 |
50 ml | 270 mm |
97.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10547862
|
Kartell™
0630500 |
5 mL | 235 mm |
48.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Arbre en acier inox et tête en PTFE
- À utiliser avec un mortier borosilicaté pour le broyage des échantillons
- Idéal pour les matériaux difficiles tels que les tumeurs
Spécification
Pilon dentelé | |
PTFE (tête), acier inox (arbre) | |
Broyeur pour tissus |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Pilons dentelés