Learn More
Kartell™ Pilons dentelés
Dispersez l’homogénat dans un mortier plus efficacement avec un pilon dentelé. Les pilons dentelés Kartell™ sont parfaits pour les matériaux difficiles tels que les tumeurs et les tissus.
Marque: Kartell™ 0635000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Arbre en acier inox et tête en PTFE
- À utiliser avec un mortier borosilicaté pour le broyage des échantillons
- Idéal pour les matériaux difficiles tels que les tumeurs
Spécification
50 ml | |
Pilon dentelé | |
Broyeur pour tissus | |
Pilon dentelé |
Arbre de 6,5 mm | |
PTFE (tête), acier inox (arbre) | |
270 mm |