Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de phénol, sel de sodium
29.65€ - 243.21€
Identifiants chimiques
CAS | 34487-61-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H13NaO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 376.358 |
Clé InChI | HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 23686673 |
Nom IUPAC | sodium;4-[3-(4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénolate |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10279223
|
Thermo Scientific Chemicals
151440050 |
5 g | Flacon en verre |
29.65€
5g |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10418120
|
Thermo Scientific Chemicals
151440250 |
25 g | Flacon en verre |
77.99€
25g |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11986801
|
Thermo Scientific Chemicals
151441000 |
100 g | Flacon en verre |
243.21€
100g |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
34487-61-1 | |
376.358 | |
23686673 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+] |
C19H13NaO5S | |
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;4-[3-(4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénolate |
Spécification
Phenol Red, sodium salt | |
34487-61-1 | |
Solubility in water: soluble. | |
Authentique | |
sodium;4-[3-(4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénolate | |
23686673 | |
Pures | |
pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red) | |
Poudre amorphe |
285.0°C | |
C19H13NaO5S | |
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+] | |
376.358 | |
376.35 | |
1600 (558nm, in buffer) min. | |
Marron à rouge |
Sécurité et traitement
Avertissement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Phenol Red, sodium salt
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.