Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de phénol, sel de sodium
Code produit. 10418120
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34487-61-1
Formule moléculaire C19H13NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 376.358
Clé InChI HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23686673
Nom IUPAC sodium;4-[3-(4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénolate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol Red, sodium salt
Point de fusion 285.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 376.35
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 1600 (558nm, in buffer) min.
Intervalle de transition visuelle pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Couleur Marron à rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre amorphe
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol Red, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.