Learn More
N-Méthyl-N-[4-(2-morpholine-4-ylethoxy)benzyl]amine, 95 %, Thermo Scientific™
72.50€ - 832.00€
Identifiants chimiques
CAS 852180-77-9
Formule moléculaire C14H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.342
Numéro MDL MFCD07368554
Clé InChI CFDWJPMGCABITD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-n-4-2-morpholin-4-ylethoxy benzyl amine, methyl 4-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-4-morpholinyl ethoxy, n-methyl-1-4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanamine, n-methyl-n-4-2-morpholin-4-ylethoxy benzylamine, n-methyl-1-4-2-morpholinoethoxy phenyl methanamine, methyl 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methyl amine
CID PubChem 7060587
Nom IUPAC N-méthyl-1-[4-(2-morpholine-4-ylethoxy)phényl]méthanamine
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)OCCN2CCOCC2
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10739403
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC42146CB
250 mg
72.50€
250mg
10767834
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC42146DA
1 g
208.00€
1g
10347164
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC42146DE
5 g
832.00€
5g
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N-Méthyl-N-[4-(2-morpholine-4-ylethoxy)benzyl]amine, 95 %, Thermo Scientific™