Learn More
N-Méthyl-N-[4-(2-morpholine-4-ylethoxy)benzyl]amine, 95 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 10767834
N-Méthyl-N-[4-(2-morpholine-4-ylethoxy)benzyl]amine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10767834
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 10767834
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC42146DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 852180-77-9
Formule moléculaire C14H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.342
Numéro MDL MFCD07368554
Clé InChI CFDWJPMGCABITD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-n-4-2-morpholin-4-ylethoxy benzyl amine, methyl 4-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-4-morpholinyl ethoxy, n-methyl-1-4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanamine, n-methyl-n-4-2-morpholin-4-ylethoxy benzylamine, n-methyl-1-4-2-morpholinoethoxy phenyl methanamine, methyl 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methyl amine
CID PubChem 7060587
Nom IUPAC N-méthyl-1-[4-(2-morpholine-4-ylethoxy)phényl]méthanamine
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)OCCN2CCOCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-[4-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzyl]amine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 250.34
Pourcentage de pureté 95%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N-Méthyl-N-[4-(2-morpholine-4-ylethoxy)benzyl]amine, 95 %, Thermo Scientific™ >