Learn More
VACUUBRAND™ Système à vide pour chimie MZ 2C NT+2AK
Ce système de vide pour chimie garantit un large éventail d’applications telles que l’évacuation, l’évaporation et le pompage de gaz et de vapeurs dans les laboratoires chimiques, biologiques et pharmaceutiques qui ne nécessitent aucune condensation de vapeurs de solvants à la sortie.
3500.00€
Spécification
Vide max. | 5,3 torr (sans ballast à gaz), 9 torr (avec ballast à gaz) |
---|---|
Puissance (CV) | 0,24 hp |
Comprend | Manuel |
Régime moteur | 150 à 1800 tr/min |
Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11939981
|
VACUUBRAND™
20732615 |
Fiche CEI EN 60320 |
3500.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les applications typiques sont les concentrateurs sous vide, les sécheurs de gel et la filtration
- Le séparateur à l’entrée (AK), en verre avec un revêtement protecteur, retient les particules et les gouttelettes liquides
- Le séparateur à la sortie recueille les condensats, évite le retour des condensats vers la pompe et renforce le fonctionnement silencieux de la pompe
- Excellente résistance aux produits chimiques et tolérance supérieure aux vapeurs
- Hautes performances, même à des niveaux de vide faibles
- Vide optimisé même avec ballast à gaz pour la purge des condensats
Spécification
5,3 torr (sans ballast à gaz), 9 torr (avec ballast à gaz) | |
Manuel | |
230 V, 50/60 Hz | |
MZ 2C NT+2AK | |
-10°C à +60°C | |
40°C | |
1,2/1,4 CFM | |
243,84 mm | |
IP40 | |
Résistante aux produits chimiques | |
Sans huile | |
16 psi |
0,24 hp | |
150 à 1800 tr/min | |
319 x 243 x 309 mm | |
45 dB(A) | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
Pompe à membrane | |
2 | |
50°F | |
2 |