Learn More
VACUUBRAND™ Système à vide pour chimie MZ 2C NT+2AK
Ce système de vide pour chimie garantit un large éventail d’applications telles que l’évacuation, l’évaporation et le pompage de gaz et de vapeurs dans les laboratoires chimiques, biologiques et pharmaceutiques qui ne nécessitent aucune condensation de vapeurs de solvants à la sortie.
Marque: VACUUBRAND™ 20732615
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les applications typiques sont les concentrateurs sous vide, les sécheurs de gel et la filtration
- Le séparateur à l’entrée (AK), en verre avec un revêtement protecteur, retient les particules et les gouttelettes liquides
- Le séparateur à la sortie recueille les condensats, évite le retour des condensats vers la pompe et renforce le fonctionnement silencieux de la pompe
- Excellente résistance aux produits chimiques et tolérance supérieure aux vapeurs
- Hautes performances, même à des niveaux de vide faibles
- Vide optimisé même avec ballast à gaz pour la purge des condensats
Spécification
5,3 torr (sans ballast à gaz), 9 torr (avec ballast à gaz) | |
Manuel | |
CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, CEI 61010-1:2010, certification NRTL, TUV | |
319 x 243 x 309 mm | |
45 dB(A) | |
-10°C à +60°C | |
40°C | |
1,2/1,4 CFM | |
401,32 mm | |
243,84 mm | |
IP40 | |
Résistante aux produits chimiques | |
Concentrateurs sous vide | |
2 | |
200/230 V |
0,24 hp | |
150 à 1800 tr/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
MZ 2C NT+2AK | |
Fiche CEI EN 60320 | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
325,12 mm | |
Pompe à membrane | |
2 | |
50°F | |
Sans huile | |
16 psi |