Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution
La solution de décoloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond est une solution prête à l’emploi prémélangée pour votre confort.
135.00€ - 416.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
---|---|
Description | Solution de décoloration de gel phosphoprotéique Pro-Q™ Diamond, 1 L |
Emplacement de détection | Détection sur gel |
Méthode de détection | Fluorescence |
Marqueur ou colorant | Pro-Q Diamond |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10246142
|
Invitrogen™
P33310 |
1 l |
135.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11559296
|
Invitrogen™
P33311 |
5 l |
416.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La solution de décoloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond est une solution prête à l’emploi prémélangée pour votre confort. Elle est formulée pour une utilisation avec la coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond. La décoloration est importante pour réduire le fond du gel et le signal provenant d’une coloration non spécifique.
La solution de décoloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond est une solution prête à l’emploi prémélangée pour votre confort. Elle est formulée pour une utilisation avec la coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond. La décoloration est importante pour réduire le fond du gel et le signal provenant d’une coloration non spécifique.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker à température ambiante. | |
Détection sur gel | |
Pro-Q Diamond | |
PRO-Q™ | |
Protéines (phosphoprotéines) |
Solution de décoloration de gel phosphoprotéique Pro-Q™ Diamond, 1 L | |
Fluorescence | |
Solution de décoloration de gel des phosphoprotéines | |
Température ambiante |