Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution
La solution de décoloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond est une solution prête à l’emploi prémélangée pour votre confort.
Marque: Invitrogen™ P33311
Description
La solution de décoloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond est une solution prête à l’emploi prémélangée pour votre confort. Elle est formulée pour une utilisation avec la coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond. La décoloration est importante pour réduire le fond du gel et le signal provenant d’une coloration non spécifique.
La solution de décoloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond est une solution prête à l’emploi prémélangée pour votre confort. Elle est formulée pour une utilisation avec la coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond. La décoloration est importante pour réduire le fond du gel et le signal provenant d’une coloration non spécifique.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker à température ambiante. | |
Détection sur gel | |
Pro-Q Diamond | |
PRO-Q™ | |
Température ambiante |
Solution de décoloration de gel phosphoprotéique Pro-Q™ Diamond, 5 L | |
Fluorescence | |
Solution de décoloration de gel des phosphoprotéines | |
5 l | |
Protéines (phosphoprotéines) |