Learn More
Micronova™ Lingettes NovaLite™
Hard-wearing wipers designed for medical, pharmaceutical and high-tech applications
48.16€ - 87.72€
Spécification
Type de produit | NovaLite™ Cleanroom Wipes |
---|---|
Matériau | Cellulose, Latex |
Jetable | Reusable |
Épaisseur (impériale) | 0.062 in. |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Largeur (impériale) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Largeur (impériale) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13127346
|
Micronova™
WP2-1012 |
12 in | 30.48 cm | 12 in | 25.4 cm | N/A | |||
13157346
|
Micronova™
WP2-99 |
9 in | 22.86 cm | 9 in | 22.86 cm | N/A | |||
13137346
|
Micronova™
WP2-1212 |
12 in | 30.48 cm | 12 in | 30.48 cm | N/A | |||
13147346
|
Micronova™
WP2-1418 |
18 in | 45.72 cm | 18 in | 35.56 cm | N/A | |||
Description
- Offers increased friction resistance
- Holds up to strong disinfectants and steam sterilization
- Washable
- Latex exterior bonded with rayon
- 400% absorbency
- Ideal for removing fine dusts and powders
- Can be laundered and autoclaved
Spécification
NovaLite™ Cleanroom Wipes | |
Cellulose, Latex | |
Reusable | |
0.062 in. |