Learn More
Micronova™ Lingettes NovaLite™
Hard-wearing wipers designed for medical, pharmaceutical and high-tech applications
Marque:  Micronova™ WP2-1012
Code produit. 13127346
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Offers increased friction resistance
  • Holds up to strong disinfectants and steam sterilization
  • Washable
  • Latex exterior bonded with rayon
  • 400% absorbency
  • Ideal for removing fine dusts and powders
  • Can be laundered and autoclaved
Spécification
Spécification
NovaLite™ Cleanroom Wipes
30.48 cm
25.4 cm
Reusable
Removing fine dusts and powders, used in workstations, laminar flow benches, walls, windows, cleanroom
12 in
12 in
Cellulose, Latex
12 x 10 in (30,48 x 25,4 cm)
0.062 in.