Learn More
Méthyltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
18.70€ - 102.51€
Identifiants chimiques
CAS | 1185-55-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.22 |
Numéro MDL | MFCD00008342 |
Clé InChI | BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane |
CID PubChem | 14456 |
Nom IUPAC | Triméthoxy(méthyl)silane |
SMILES | CO[Si](C)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10296240
|
Thermo Scientific Acros
250540050 |
5 mL | Flacon en verre |
22.11€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10338520
|
Thermo Scientific Acros
250540500 |
50 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
10472431
|
Thermo Scientific Acros
250542500 |
250 mL | Flacon en verre |
42.21€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10351564
|
Thermo Scientific Acros
250540010 |
1 L | Flacon en verre |
102.51€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1185-55-3 | |
136.22 | |
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N | |
14456 | |
CO[Si](C)(OC)OC |
C4H12O3Si | |
MFCD00008342 | |
methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane | |
Triméthoxy(méthyl)silane |
Spécification
Methyltrimethoxysilane | |
1185-55-3 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
102°C | |
Authentique | |
C4H12O3Si | |
1.3695 to 1.3715 | |
04, 4203 | |
methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane | |
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N | |
Triméthoxy(méthyl)silane | |
14456 | |
136.22 | |
Liquide |
97% | |
96.0 | |
-50°C | |
0.9500g/mL | |
11°C | |
97% | |
CH3Si(OCH3)3 | |
MFCD00008342 | |
0.95 | |
Solubility in water: decomposes | |
CO[Si](C)(OC)OC | |
136.22 | |
0.5 mPa.s (20°C) | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 214-685-0
missing translation for 'rtecsNumber' : VV4650000
missing translation for 'tsca' : TSCA