Learn More
Méthyltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10338520
Click to view available options
Quantité:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-55-3
Formule moléculaire C4H12O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 136.22
Numéro MDL MFCD00008342
Clé InChI BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane
CID PubChem 14456
Nom IUPAC Triméthoxy(méthyl)silane
SMILES CO[Si](C)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyltrimethoxysilane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -50°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 102°C
Point d’éclair 11°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3Si(OCH3)3
Indice de réfraction 1.3695 to 1.3715
Quantité 50 mL
Beilstein 04, 4203
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Viscosité 0.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 136.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide