Learn More
Eppendorf™ Accessoire pour HeatSealer S100, adaptateurs de microplaques
À utiliser avec HeatSealer S100
381.52€
Spécification
Puissance | 320 W |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | HeatSealer S100 |
Plage de températures de soudure | 170°C |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15723155
|
Eppendorf™
5391070034 |
Adaptateur à profil haut |
381.52€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15703155
|
Eppendorf™
5391070018 |
Adaptateur à profil bas |
381.52€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15713155
|
Eppendorf™
5391070026 |
Adaptateur pour plaque PCR |
381.52€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Scellage hermétique des plaques multipuits
- Élimine l’évaporation en PCR, réduisant ainsi la contamination croisée
- Joints 96 et plaques à 384 puits
- Le thermostat intégré empêche la surchauffe
- Mécanique améliorée pour un scellage encore plus facile
- Adaptateur de microplaque PCR inclus
Spécification
320 W | |
HeatSealer S100 | |
170°C |