Learn More
Eppendorf™ Accessoire pour HeatSealer S100, adaptateurs de microplaques
À utiliser avec HeatSealer S100
Marque: Eppendorf™ 5391070018
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Scellage hermétique des plaques multipuits
- Élimine l’évaporation en PCR, réduisant ainsi la contamination croisée
- Joints 96 et plaques à 384 puits
- Le thermostat intégré empêche la surchauffe
- Mécanique améliorée pour un scellage encore plus facile
- Adaptateur de microplaque PCR inclus
Prestations de service
Un an
Spécification
Adaptateur à profil bas | |
320 W | |
HeatSealer S100 | |
170°C |