Learn More
Oxyde de dibutylétain, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.27€ - 100.50€
Identifiants chimiques
CAS | 818-08-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18OSn |
Poids moléculaire (g/mol) | 248.92 |
Numéro MDL | MFCD00001992 |
Clé InChI | JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin |
CID PubChem | 61221 |
Nom IUPAC | dibutyl(oxo)étain |
SMILES | CCCC[Sn](=O)CCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10513741
|
Thermo Scientific
179361000 |
100 g | Flacon en plastique |
34.27€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10194380
|
Thermo Scientific Acros
179365000 |
500 g | Flacon en plastique |
100.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
818-08-6 | |
248.92 | |
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N | |
61221 | |
CCCC[Sn](=O)CCCC |
C8H18OSn | |
MFCD00001992 | |
dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin | |
dibutyl(oxo)étain |
Spécification
Dibutyltin oxide | |
818-08-6 | |
Blanc | |
98% | |
[CH3(CH2)3]2Sn(=O) | |
04, I, 588 | |
15, 3048 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in organic solvents | |
CCCC[Sn](=O)CCCC | |
248.92 | |
248.92 | |
Poudre ou poudre granulaire |
98% | |
>300.0°C | |
Authentique | |
C8H18OSn | |
MFCD00001992 | |
05,188; 09,141; 10,123; 12,160; 13,53; 15,116; 16,112 | |
dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin | |
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N | |
dibutyl(oxo)étain | |
61221 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut nuire à la fertilité ou lau fœtus.
Toxique en cas d’ingestion.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Provoque de graves lésions des yeux.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Très toxique
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’e
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-449-1
missing translation for 'rtecsNumber' : WH7175000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dibutyltin oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./