Learn More
Oxyde de dibutylétain, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10194380
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 818-08-6
Formule moléculaire C8H18OSn
Poids moléculaire (g/mol) 248.92
Numéro MDL MFCD00001992
Clé InChI JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
CID PubChem 61221
Nom IUPAC dibutyl(oxo)étain
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibutyltin oxide
Note relative au nom 98%
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2Sn(=O)
Quantité 500 g
Beilstein 04, I, 588
Fieser 05,188; 09,141; 10,123; 12,160; 13,53; 15,116; 16,112
Merck Index 15, 3048
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in organic solvents
Poids de la formule 248.92
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou poudre granulaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibutyltin oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./