Learn More
Applied Biosystems™ Paires sur mesure marquées / non marquées par fluorescence 5'
Di-repeat + Tail Custom 5‘ marqués ou non par fluorescence
229.00€ - 568.00€
Spécification
Type de produit Di-Repeat + Tail sur mesure marquées / non marquées par 5’
Contenu et stockage -20°C
À utiliser avec (application) Analyse de fragments, études de l’expression génétique, génotypage, PCR
Forme Livré en solution ou desséché
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15557240
Afficher les documents
Applied Biosystems™
4304979
10 000 pmol
229.00€
10000pmol
15597240
Afficher les documents
Applied Biosystems™
4304981
80 000 pmol
377.00€
80000pmol
15577280
Afficher les documents
Applied Biosystems™
4304982
300 000 pmol
568.00€
300000pmol
Description
Description
Un oligo fluorescent marqué 5’ par un colorant et un complément non marqué sont fournis dans des tubes séparés. Choisissez parmi 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ et PET™ comme marquages. Idéal pour l’analyse de fragments, les études d’expression génétique, le génotypage et la PCR. Les oligos sont dessalés.
Spécification
Spécification
Di-Repeat + Tail sur mesure marquées / non marquées par 5’
-20°C
Analyse de fragments, études de l’expression génétique, génotypage, PCR
Livré en solution ou desséché
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois à compter de la date de fabrication