Learn More
Applied Biosystems™ Paires sur mesure marquées / non marquées par fluorescence 5'
Di-repeat + Tail Custom 5‘ marqués ou non par fluorescence
Marque:  Applied Biosystems™ 4304982
Code produit. 15577280
  • 568.00€ / 300000pmol
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Un oligo fluorescent marqué 5’ par un colorant et un complément non marqué sont fournis dans des tubes séparés. Choisissez parmi 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ et PET™ comme marquages. Idéal pour l’analyse de fragments, les études d’expression génétique, le génotypage et la PCR. Les oligos sont dessalés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Di-Repeat + Tail sur mesure marquées / non marquées par 5’, 300000 pmol, 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, colorant rapporteur PET™ 5’, choix des balances livrées, ces produits peuvent être utilisés dans une variété d’applications
-20°C
Analyse de fragments, études de l’expression génétique, génotypage, PCR
Di-Repeat + Tail sur mesure marquées / non marquées par 5’
300 000 pmol
Livré en solution ou desséché