Learn More
Zwiebel™ Boîte de pesée de classe E2
64.00€ - 363.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale |
---|
Code produit | Marque | Poids | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11780623
|
Zwiebel™
PBI2302B |
10 mg | ±0,008 mg |
64.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11720673
|
Zwiebel™
PBI23063 |
10 g | ±0,06 mg |
166.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11730673
|
Zwiebel™
PBI23064 |
20 g | ±0,08 mg |
200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11760673
|
Zwiebel™
PBI23067 |
200 g | ±0,3 mg |
363.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11700673
|
Zwiebel™
PBI23061 |
2 g | ±0,04 mg |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11790663
|
Zwiebel™
PBI23060 |
1 g | ±0,03 mg |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11750623
|
Zwiebel™
PBI2301Z |
2 mg | ±0,006 mg |
65.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11730633
|
Zwiebel™
PBI2302H |
500 mg | ±0,025 mg |
65.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11710673
|
Zwiebel™
PBI23062 |
5 g | ±0,05 mg |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11740673
|
Zwiebel™
PBI23065 |
50 g | ±0,1 mg |
218.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Poids individuel en coffret polypropylène
- Les poids certifiés sont
- Classe M1: alliage laiton nickelé. Monobloc de 1 à 50 g
- Cavité d'ajustage de 100g à 10kg
- Classe F1: acier inox non magnétique, poli miroir. Monobloc de 1 à 20 g. Cavité d'ajustage de 50 g à 10kg
- Dotation standard
- 1 à 2 Kg: Coffret polypropylène
- 5kg et 10kg: valise polypropylène
- Coffrets bois optionnels
- Poids classe E2
Spécification
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Zwiebel™ Boîte de pesée de classe E2