Learn More
Zwiebel™ Boîte de pesée de classe E2
Marque:  Zwiebel™ PBI23064
Code produit. 11730673
  • 200.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Poids individuel en coffret polypropylène
  • Les poids certifiés sont
  • Classe M1: alliage laiton nickelé. Monobloc de 1 à 50 g
  • Cavité d'ajustage de 100g à 10kg
  • Classe F1: acier inox non magnétique, poli miroir. Monobloc de 1 à 20 g. Cavité d'ajustage de 50 g à 10kg
  • Dotation standard
  • 1 à 2 Kg: Coffret polypropylène
  • 5kg et 10kg: valise polypropylène
  • Coffrets bois optionnels
  • Poids classe E2
Spécification
Spécification
20 g
±0,08 mg
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Zwiebel™ Boîte de pesée de classe E2 > Masse : 20 g