Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs Variomag™ Multipoint Telesystem
Les agitateurs Thermo Scientific Variomag Multipoint Telesystem ont été conçus pour être utilisés dans des environnement hostiles et très humides.
1899.45€ - 3819.00€
Spécification
Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
---|---|
Forme | Carré |
Tension | 100/240 V |
Dimensions (L x l x H) | 16,5 x 9,4 x 1,4 in (420 x 240 x 35 mm) |
Hauteur (impériale) | 1,4 in |
Code produit | Marque | Capacité | Vitesse | Positions d’agitation | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Vitesse | Positions d’agitation | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10324801
|
Thermo Scientific™
50088009 |
0,1 à 50 ml par point | 130 à 1 400 tr/min | 60 |
3698.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10756182
|
Thermo Scientific™
50088011 |
0,1 à 100 ml par point | 100 à 2 000 tr/min | 60 |
3819.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10324481
|
Thermo Scientific™
50088034 |
1 à 1 000 ml par point | 130 à 1 400 tr/min | 15 |
2492.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10788011
|
Thermo Scientific™
50088036 |
1 à 1 200 ml par point | 100 à 2 000 tr/min | 15 |
3004.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10481023
|
Thermo Scientific™
50088077 |
1 à 1 500 ml par point | 130 à 1 400 tr/min | 6 |
1899.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10138041
|
Thermo Scientific™
50088078 |
1 à 200 ml par point | 100 à 2 000 tr/min | 6 |
2391.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les agitateurs Thermo Scientific Variomag Multipoint Telesystem ont été conçus pour être utilisés dans des environnement hostiles et très humides.
Les agitateurs Variomag Multipoint Telesystem sont fournis avec le contrôleur de votre choix.
Les agitateurs ont été élaborés pour être intégrés dans des incubateurs et des chambres climatiques contrôlées.- Tous les modèles peuvent être immergés dans des bains d'eau jusqu'à 50 °C L'entraînement par induction assure une agitation entièrement synchronisée dans toutes les positions Agitateurs 6, 15 ou 60 positions Agitation lente et régulière de 100 tr/min minimum Vitesse d'agitation jusqu'à 2000 tr/min Volumes d'agitation jusqu'à 2L par multipoint Les contrôleurs externes permettent de réduire la consommation d'énergie ainsi que l'émission calorifique Boîtier en acier inoxydable étanche, résistant aux produits chimiques Rappel facile des derniers réglages utilisés Conditions de fonctionnement : entre -10° et +56 °C à 100 % HR à l'air libre ; entre 0° et 50 °C immergés dans l'eau Protection IP 68 ; se nettoient facilement à l'eau courante
Spécification
Acier inoxydable | |
100/240 V | |
1,4 in | |
16,5 in | |
9,4 in | |
-10°C à +56°C (fonctionnement) |
Carré | |
16,5 x 9,4 x 1,4 in (420 x 240 x 35 mm) | |
35 mm | |
420 mm | |
240 mm | |
Agitateur |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.