Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs Variomag™ Multipoint Telesystem
Les agitateurs Thermo Scientific Variomag Multipoint Telesystem ont été conçus pour être utilisés dans des environnement hostiles et très humides.
Marque:  Thermo Scientific™ 50088078
1856.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10138041
  • 2391.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les agitateurs Thermo Scientific Variomag Multipoint Telesystem ont été conçus pour être utilisés dans des environnement hostiles et très humides.
Les agitateurs Variomag Multipoint Telesystem sont fournis avec le contrôleur de votre choix.
Caractéristiques :
  • Tous les modèles sont submersibles et peuvent être utilisés dans des bains-marie jusqu’à 50°C
  • Les contrôleurs externes réduisent la consommation d’énergie et la production de chaleur
  • Boîtier étanche en acier inox résistant aux produits chimiques
  • Rappel facile des derniers réglages utilisés
  • Les conditions de fonctionnement sont de -10°C à +56°C à une HR de 100 % dans l’air ; 0°C à 50°C immergé dans l’eau
  • Protection IP 68 ; nettoyage facile à l’eau courante
Agitation efficace :
  • L’entraînement inductif assure une agitation complètement synchronisée à toutes les positions
  • Agitateurs à 6, 15 ou 60 positions
  • Agitation lente et régulière dès 100 tr/min
  • Vitesses d’agitation jusqu’à 2 000 tr/min
  • Mélangez des volumes jusqu’à 2 L par multipoint
Inclut :
Ensemble de câbles avec diverses fiches et choix du contrôleur : le Telemodul 20 C avec commandes pilotées par microprocesseur, paramétrage de la puissance réglable et fonction de programmation, ou Telemodul 40 C proposant des vitesses plus élevées, davantage de puissances réglables et un contrôle via l’ordinateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 à 2 000 tr/min
Acier inoxydable
Carré
4/40 W
1,4 in
16,5 in
9,4 in
CE
Telesystem 6 positions avec Telemodul 40 C
Agitateur
8 kg
6
1 à 200 ml par point
100/240 V
16,5 x 9,4 x 1,4 in (420 x 240 x 35 mm)
35 mm
420 mm
240 mm
Telesystem 6 positions avec Telemodul 40 C ; Capacité de 1 à 200 ml par point
-10°C à +56°C (fonctionnement)
17,6 lb
Certificats
Voir les accessoires
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.