Learn More
Chlorodiméthylphénylsilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
30.05€ - 267.33€
Identifiants chimiques
CAS 768-33-2
Formule moléculaire C8H11ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 170.71
Numéro MDL MFCD00000499
Clé InChI KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814
CID PubChem 13029
Nom IUPAC Chloro-diméthyl-phénylsilane
SMILES C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10051710
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
151070050
5 g Flacon en verre
30.05€
5g
10397320
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
151070250
25 g Flacon en verre
94.77€
25g
10647753
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
151071000
100 g Flacon en verre
267.33€
100g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
768-33-2
170.71
KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
13029
C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1
C8H11ClSi
MFCD00000499
chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814
Chloro-diméthyl-phénylsilane
Spécification
Chlorodimethylphenylsilane
Incolore à jaune
80°C to 84°C (16.0 mmHg)
Authentique
C8H11ClSi
1.5060 to 1.51
02,278
chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814
KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
Chloro-diméthyl-phénylsilane
13029
95%
768-33-2
1.0320g/mL
61°C
94% min. (GC)
C6H5Si(CH3)2Cl
MFCD00000499
1.032
Solubility in water: may decompose
C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1
170.71
170.72
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-193-