Learn More
Chlorodiméthylphénylsilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10647753
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-33-2
Formule moléculaire C8H11ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 170.71
Numéro MDL MFCD00000499
Clé InChI KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814
CID PubChem 13029
Nom IUPAC Chloro-diméthyl-phénylsilane
SMILES C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorodimethylphenylsilane
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0320g/mL
Point d’ébullition 80°C to 84°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 61°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5Si(CH3)2Cl
Indice de réfraction 1.5060 to 1.51
Quantité 100 g
Fieser 02,278
Gravité spécifique 1.032
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose
Poids de la formule 170.72
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide