Learn More
BTX™ Microlames pour chambres d’électrofusion
Permettent d’observer l’alignement et la fusion sous un microscope
394.00€ - 2295.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Manipulation d’embryons, transfert nucléaire, fusion cellulaire, production d’hybridomes, fusion de protoplastes végétaux |
---|---|
Stérilité | Non-sterile |
Type de connexion | Fiche banane vers Micrograbber |
Interface | Digital User |
Pulse Form | Onde carrée |
Code produit | Marque | Forme de l’électrode | Type de champ | Taille (impériale) de l’espace | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme de l’électrode | Type de champ | Taille (impériale) de l’espace | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15447250
|
BTX™
450103 |
Round Wire Electrodes | Divergent | 0,019 in | 20 μl |
2295.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15477250
|
BTX™
450106 |
Rectangular Electrodes | Homogène | 0,39 in | 2 mL |
394.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15467250
|
BTX™
450105 |
Rectangular Electrodes | Homogène | 0,12 in | 650 μl |
394.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15457250
|
BTX™
450104 |
Round Wire Electrodes | Divergent | 0,039 in | 40 μl |
2295.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Permettent d’observer l’alignement et la fusion sous un microscope
- Microslide 450 dispose de deux tubes en acier inox fixés sur une lame en verre et génère un champ divergent
- Microslide 453 dispose de deux barres en acier inox pouvant être espacées de 3,2 ou 10 mm pour obtenir des champs homogènes
Spécification
Manipulation d’embryons, transfert nucléaire, fusion cellulaire, production d’hybridomes, fusion de protoplastes végétaux | |
Fiche banane vers Micrograbber | |
Onde carrée |
Non-sterile | |
Digital User |