Learn More
BTX™ Microlames pour chambres d’électrofusion
Permettent d’observer l’alignement et la fusion sous un microscope
Marque: BTX™ 450106
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Permettent d’observer l’alignement et la fusion sous un microscope
- Microslide 450 dispose de deux tubes en acier inox fixés sur une lame en verre et génère un champ divergent
- Microslide 453 dispose de deux barres en acier inox pouvant être espacées de 3,2 ou 10 mm pour obtenir des champs homogènes
Spécification
Manipulation d’embryons, transfert nucléaire, fusion cellulaire, production d’hybridomes, fusion de protoplastes végétaux | |
Acier inoxydable | |
Color | |
Homogène | |
0,39 in | |
2 mL | |
Fiche banane vers Micrograbber | |
Onde carrée |
Générateur ECM 830 et ECM 2001 | |
Electroporation Accessory | |
Rectangular Electrodes | |
1 Ea. | |
10 mm | |
Non-sterile | |
Digital User |