Learn More
BTX™ Kits d’électrodes Genetrodes™
Électrodes réutilisables à pointe d’aiguille, disponibles en cinq modèles pour répondre à vos besoins en matière d’application
1640.00€ - 1850.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Générateur ECM 830, EMC 2001 et ECM 630 |
---|---|
Matériau | Gold |
Tension | 0/200V |
Diamètre (impériale) | 0.02 in. |
Diamètre (métrique) | 0,5 mm |
Includes: 45-0203 Genetrodes/Genepaddle Holder, 45-0201 Square Post Cables and 45-0210 Coaxial Banana Plug Cable
Code produit | Marque | Forme de l’électrode | Longueur (impériale) de l’électrode | Longueur (métrique) de l’électrode | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme de l’électrode | Longueur (impériale) de l’électrode | Longueur (métrique) de l’électrode | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15457280
|
BTX™
450162 |
En L plié | 0,19 in | 5 mm |
1850.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15477280
|
BTX™
450164 |
En L plié | 0,039 in | 1 mm |
1665.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15437280
|
BTX™
450160 |
Droit | 0,19 in | 5 mm |
1850.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15447280
|
BTX™
450161 |
Droit | 0,39 in | 10 mm |
1640.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15467280
|
BTX™
450163 |
En L plié | 0,11 in | 3 mm |
1640.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Électrodes réutilisables à pointe d’aiguille compatibles avec les systèmes d’électroporation BTX Gemini X2 et ECM-2001
- Cinq modèles disponibles
- Les modèles 508 et 510 sont droits avec des pointes en or conçues pour les applications générales in vivo
- Les modèles 512, 514 et 516 sont des électrodes en L avec une pointe en or conçues pour l’électroporation in ovo
- Le support Genetrodes 515 positionne correctement toutes les électrodes à un écart prédéterminé (10 rainures, espacées de 1 mm)
Spécification
Générateur ECM 830, EMC 2001 et ECM 630 | |
0/200V | |
0,5 mm | |
1 s à 99 ms | |
1 Ea. | |
1 à 10 mm | |
Non-sterile | |
Onde carrée |
Gold | |
0.02 in. | |
Plus de 1 500 impulsions | |
10 μs à 99 ms dans du PBS | |
0,03 à 0,39 in | |
Pointe en or | |
Fiche banane vers Micrograbber |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.