Learn More
BTX™ Kits d’électrodes Genetrodes™
Électrodes réutilisables à pointe d’aiguille, disponibles en cinq modèles pour répondre à vos besoins en matière d’application
Marque: BTX™ 450164
Includes: Support de Genetrodes / Genepaddle 45-0203, câbles à borne carrée 45-0210, câble coaxial de fiche banane 45-0201
Description
• Électrodes réutilisables à pointe d’aiguille compatibles avec les systèmes d’électroporation BTX Gemini X2 et ECM-2001
• Cinq modèles disponibles
- Les modèles 508 et 510 sont droits avec des pointes en or conçues pour les applications générales in vivo
- Les modèles 512, 514 et 516 sont des électrodes en L avec une pointe en or conçues pour l’électroporation in ovo
- Le support Genetrodes 515 positionne correctement toutes les électrodes à un écart prédéterminé (10 rainures, espacées de 1 mm)
Spécification
Applications in ovo | |
Gold | |
Electroporation accessory | |
Genetrodes, 1 mm L-Shape (GOLD TIP) | |
0,5 mm | |
Support de Genetrodes / Genepaddle 45-0203, câbles à borne carrée 45-0210, câble coaxial de fiche banane 45-0201 | |
1 mm | |
1 s à 99 ms | |
1 Ea. | |
1 à 10 mm | |
Non-sterile | |
Onde carrée |
Générateur ECM 830, EMC 2001 et ECM 630 | |
BTX Electroporation | |
0/200V | |
0.02 in. | |
En L plié | |
0,039 in | |
Plus de 1 500 impulsions | |
10 μs à 99 ms dans du PBS | |
0,03 à 0,39 in | |
Pointe en or | |
Fiche banane vers Micrograbber |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu