Learn More
SI Analytics™ Kit de flacons pour agent de titration
Le kit de flacons pour agent de titration SI Analytics™ offre un endroit sûr et sécurisé pour stocker les agents de titration.
Marque: SI Analytics™ 285221047
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Capacité maximale de 1 L
- Flacon marron carré
- Comprend un accessoire pour flacon avec filetage GL 45
Spécification
Marron | |
Flacon de réactif | |
1 L |
Adaptateur sur flacon | |
GL45 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SI Analytics™ Kit de flacons pour agent de titration > Capacité : 1 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu