Learn More
SI Analytics™ Élément de commande manuelle
L’élément de commande manuelle SI Analytics™ est conforme aux normes DIN.
Marque: SI Analytics™ 285227506
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Élément de commande manuelle | |
Normes DIN | |
TITRONIC Basic, TITRONIC Universal et TitroLine Easy |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SI Analytics™ Élément de commande manuelle > S’utilise avec : TITRONIC Basic, TITRONIC Universal et TitroLine Easy
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu