Learn More
SI Analytics™ Électrode combinée BlueLine avec capteur de température
Assurez une mesure précise et rapide grâce à une fabrication de précision et à des matériaux de haute qualité. L’électrode combinée BlueLine SI Analytics™ avec capteur de température est destinée à être utilisée avec des mesures plus critiques.
248.00€ - 330.00€
Spécification
Types de connecteurs | BNC and Phone Plug |
---|---|
Matériau | Verre A |
Plage de pH | 0 à 14 |
Type | Électrode pH combinée |
Référence interne | Ag/AgCl |
Description
- Disponible dans un large choix de différents types de connexion
- Électrode électrolyte liquide
- Pour les mesures exigeantes
- Avec sonde de température
- Verre de type A
Spécification
BNC and Phone Plug | |
0 à 14 | |
Ag/AgCl |
Verre A | |
Électrode pH combinée | |
12 mm |