Learn More
SI Analytics™ Électrode combinée BlueLine avec capteur de température
Assurez une mesure précise et rapide grâce à une fabrication de précision et à des matériaux de haute qualité. L’électrode combinée BlueLine SI Analytics™ avec capteur de température est destinée à être utilisée avec des mesures plus critiques.
Marque: SI Analytics™ 285095740
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible dans un large choix de différents types de connexion
- Électrode électrolyte liquide
- Pour les mesures exigeantes
- Avec sonde de température
- Verre de type A
Spécification
BNC et prise téléphonique | |
Verre A | |
Électrode pH combinée | |
Cône | |
-5°C à +100°C | |
12 mm |
Platinum | |
0 à 14 | |
Ag/AgCl | |
BlueLine 15 pH NTC10 | |
120 mm |