Learn More
Fluorure d’antimoine(III), + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
61.00€ - 193.97€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-56-4 |
---|---|
Formule moléculaire | F3Sb |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.755 |
Numéro MDL | MFCD00011218 |
Clé InChI | GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438 |
CID PubChem | 24554 |
Nom IUPAC | trifluorostibane |
SMILES | F[Sb](F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11377157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011492.22 |
100 g |
61.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011492.36 |
500 g |
193.97€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Antimony(III) fluoride is used as a reagent in inorganic and organofluorine chemistry. It acts as a fluorination reagent and electroplating agent. Further, it is used in the preparation of dye, pottery, porcelains, ceramic enamels and glazes. It is utilized in the preparation of Freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7783-56-4 | |
178.755 | |
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K | |
24554 | |
F[Sb](F)F |
F3Sb | |
MFCD00011218 | |
antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438 | |
trifluorostibane |
Spécification
376°C | |
292°C | |
Cristalline | |
MFCD00011218 | |
14,709 | |
Soluble in water,methanol and acetone. Insoluble in ammonia. | |
F[Sb](F)F | |
178.755 | |
178.75 | |
Odorless | |
4.379 g/mL |
Antimony(III) fluoride | |
7783-56-4 | |
F3Sb | |
UN2923 | |
antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438 | |
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K | |
trifluorostibane | |
24554 | |
≥99% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H331
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-009-2
missing translation for 'rtecsNumber' : CC5150000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Antimony(III) fluoride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Antimony triflouride