Learn More
Fluorure d’antimoine(III), + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377157
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Antimony(III) fluoride is used as a reagent in inorganic and organofluorine chemistry. It acts as a fluorination reagent and electroplating agent. Further, it is used in the preparation of dye, pottery, porcelains, ceramic enamels and glazes. It is utilized in the preparation of Freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-56-4
Formule moléculaire F3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 178.755
Numéro MDL MFCD00011218
Clé InChI GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
CID PubChem 24554
Nom IUPAC trifluorostibane
SMILES F[Sb](F)F
Spécification
Point d’ébullition 376°C
Nom chimique ou matériau Antimony(III) fluoride
Point de fusion 292°C
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Numéro UN UN2923
Merck Index 14,709
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and acetone. Insoluble in ammonia.
Poids de la formule 178.75
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.379 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony(III) fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Antimony triflouride