Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ MicroRNA Cells-to-CT™ Kit
Effectuez un profilage d’expression directement à partir de cellules de culture sans purification de l’ARN.
Marque: Invitrogen™ 4391848
Includes: Comprend les réactifs de Lyse cellulaire, la DNase, les réactifs TaqMan micro-ARN RT et le Master Mix PCR universel TaqMan. 100 réactions de préparation d’échantillons, 100 réactions DNase, 100 réactions de transcription inverse et 500 réactions PCR de 20 μl pour 100 réactions.
Description
Tout d’abord pour offrir un flux de travail simple et complet pour l’analyse d’expression du miARN à partir de quelques échantillons, ou il peut facilement être incorporé dans des applications automatisées à haut débit.
- Solution complète validée : Flux de travaux optimisé qui comprend les réactifs de lyse cellulaire, la DNase, les réactifs TaqMan MicroARN en temps réel et le Master Mix TaqMan Universal PCR.
- Rapide, simple et pratique : Préparez les échantillons en 10 minutes ; éliminez l’étape fastidieuse d’isolement de l’ARN
- Spécificité de l’étalon or : Obtenez des résultats supérieurs grâce aux réactifs TaqMan MicroARN
- Excellente performance : Résultats équivalents à l’ARN purifié
- Large plage dynamique de matériaux d’entrée : Détection linéaire allant de 10 à 100 000 cellules
- Moins de ressources utilisées, moins dangereuses, moins de déchets
PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche d’ARN par épigénétique et sans codage, PCR en temps réel (qPCR), analyse en temps réel des micro-ARN par PCR, PCR en temps réel directement à partir d’échantillons, analyse de micro-ARN et d’ARN non codant
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Comprend les réactifs de lyse cellulaire, la DNase, les réactifs RT TaqMan™ Micro-ARN et le Master Mix PCR universel TaqMan™. 100 réactions de préparation d’échantillons, 100 réactions DNase, 100 réactions de transcription inverse et 500 réactions PCR de 20 µl |
|
Tube | |
RT-qPCR en 2 étape | |
Étalon | |
Moins de ressources utilisées et moins de déchets, moins dangereux | |
Ambion™, Cells-to-CT™, TaqMan™ | |
100 reactions | |
Glace carbonique | |
Analyse de micro-ARN | |
Culture |
Amorce-sonde | |
Élevé | |
ADN polymérase | |
Système 7000, système 7300, système 7500, système 7900HT, système de PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard, systèmes QuantStudio 6 et 7 Pro, système QuantStudio 7 Flex, systèmes QuantStudio 3 et 5, système QuantStudio 12k Flex, système QuantStudio 6 Flex | |
ROX (pré-mélangé) | |
Kit MicroRNA Cells-to-C | |
M-MLV | |
100 réactions | |
100 réactions |