Learn More
Ester de diéthanolamine d’acide 2-(4-phénoxyphényl)éthylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
42.55€ - 422.00€
Identifiants chimiques
Formule moléculaire | C18H22BNO3 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD12546199 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15427805
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31401.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | |||||
15437805
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31401.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | |||||
15447805
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31401.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
C18H22BNO3 | |
MFCD12546199 |
Spécification
2-(4-Phenoxyphenyl)ethylboronic acid diethanolamine ester | |
C18H22BNO3 | |
311.19 |
164°C to 167°C | |
MFCD12546199 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante