Learn More
Ester de diéthanolamine d’acide 2-(4-phénoxyphényl)éthylboronique, 97 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 15447805
Ester de diéthanolamine d’acide 2-(4-phénoxyphényl)éthylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15447805
25 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 15447805
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H31401.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C18H22BNO3
Numéro MDL MFCD12546199
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Phenoxyphenyl)ethylboronic acid diethanolamine ester
Point de fusion 164°C to 167°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 311.19
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ester de diéthanolamine d’acide 2-(4-phénoxyphényl)éthylboronique, 97 %, Thermo Scientific™ >