Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Zone Sampler Spiralus
L’échantillonneur Buerkle™ Zone Sampler Spiralus fournit un excellent échantillon toutes couches.
Marque: Buerkle™ 5318-0200
787.30 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Échantillon représentatif des couches du récipient.
- aluminium, anodisé
- Embout PA
- Faible poids
Spécification
Échantillonneur Zone Sampler Spiralus | |
8 ouvertures | |
1 100 ml | |
38 mm |
Aluminium anodisé, PA | |
37,19 oz. | |
Le Spiralus est particulièrement adapté à l’échantillonnage de marchandises en vrac à gros grains, de semences et de granulés dans des endroits tels que des tas de terre, des entrepôts, des camions, des wagons de marchandises ferroviaires | |
200 cm |