Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Zone Sampler Spiralus
L’échantillonneur Buerkle™ Zone Sampler Spiralus fournit un excellent échantillon toutes couches.
682.00€ - 1005.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur Zone Sampler Spiralus |
---|---|
Matériau | Aluminium anodisé, PA |
Comprend | 8 ouvertures |
Diamètre (métrique) externe | 38 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10532138
|
Buerkle™
5318-0145 |
770 ml | 145 cm |
682.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11857251
|
Buerkle™
5318-0200 |
1 100 ml | 200 cm |
1005.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Échantillon représentatif des couches du récipient.
- Aluminium, anodisé
- Embout PA
- Faible poids
Spécification
Échantillonneur Zone Sampler Spiralus | |
Aluminium anodisé, PA | |
8 ouvertures | |
38 mm |