Learn More
Zirconyl Chloride Octahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Qualité réactif, 98 %
35.68€ - 486.89€
Identifiants chimiques
CAS 13520-92-8
Formule moléculaire Cl2H18O9Zr
Poids moléculaire (g/mol) 324.26
Numéro MDL MFCD00149898
Clé InChI FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
CID PubChem 159678
Nom IUPAC dichloro(oxo)zirconium octahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.O=[Zr]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15622240
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
224316-5G
5 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15602240
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
224316-100G
100 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15612240
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
224316-500G
500 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Identifiants chimiques
13520-92-8
324.26
FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
159678
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.O=[Zr]
Cl2H18O9Zr
MFCD00149898
zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
dichloro(oxo)zirconium octahydraté
Spécification
Zirconyl Chloride Octahydrate
Blanc
ZrOCl2 · 8H2O
UN3260
FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
dichloro(oxo)zirconium octahydraté
159678
98%
Powder or crystals
13520-92-8
Cl2H18O9Zr
MFCD00149898
zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.O=[Zr]
324.26
322.25g/mol
Réactif
1.91g/cm3
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338-P310
H314
missing translation for 'dotInformation' : 8/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 231-717-9
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH7250000