missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zirconyl Chloride Octahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™

Code produit. 15612240
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Poly Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Reagent Grade, 98%

  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 13520-92-8
Formule moléculaire Cl2H18O9Zr
Poids moléculaire (g/mol) 324.26
Numéro MDL MFCD00149898
Clé InChI FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
CID PubChem 159678
Nom IUPAC oxozirconium;octahydrate;dihydrochloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.O=[Zr]

Spécification

Nom chimique ou matériau Zirconyl Chloride Octahydrate
Couleur White
Quantité 500 g
Formule linéaire ZrOCl2 · 8H2O
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 322.25g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Reagent
Conditionnement Poly Bottle
Aspect Powder or crystals
Densité 1.91g/cm3
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'