Learn More
Oxyde de zirconium, yttria stabilisée, pièces de broyage, 5 mm de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Spécifications : oxyde d’yttrium (mole) 3 %, dureté 12, niveau d’impureté total < 0,1
131.66€ - 484.41€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00145546
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11369408
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043285.30
250 g
131.66€
250g
11389408
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043285.A1
1 kg
484.41€
1kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00145546
Spécification
Zirconium oxide
MFCD00145546
Off-white chunks
Blanc
Odorless
6.02
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante