Learn More
Oxyde de zirconium, yttria stabilisée, pièces de broyage, 5 mm de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369408
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Spécifications : oxyde d’yttrium (mole) 3 %, dureté 12, niveau d’impureté total < 0,1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00145546
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium oxide
Couleur Blanc
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Aspect Off-white chunks
Densité 6.02