Learn More
Chlorure de zirconium(IV), 98 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
43.92€ - 699.48€
Identifiants chimiques
CAS | 10026-11-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4Zr |
Poids moléculaire (g/mol) | 233.03 |
Numéro MDL | MFCD00011306 |
Synonyme | Zirconium tetrachloride |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10114980
|
Thermo Scientific Acros
206410050 |
5 g | Flacon en verre |
43.92€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10308680
|
Thermo Scientific Acros
206411000 |
100 g | Flacon en verre |
85.63€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10318680
|
Thermo Scientific Acros
206415000 |
500 g | Flacon en verre |
137.69€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13418458
|
Thermo Scientific Acros
206410025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
699.48€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10026-11-6 | |
233.03 | |
Zirconium tetrachloride |
Cl4Zr | |
MFCD00011306 |
Spécification
Zirconium(IV) chloride | |
98% | |
Blanc | |
98% | |
ZrCl4 | |
01,1295 | |
15,10374 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hcl and zro2, soluble in alcohol and ether | |
233.03 | |
2.8 |
437.0°C | |
10026-11-6 | |
Poudre fine | |
Cl4Zr | |
MFCD00011306 | |
13,16 | |
Zirconium tetrachloride | |
233.03 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut être corrosif pour les métaux.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Corrosif pour les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection respiratoire.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
C
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-058-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH7175000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Zirconium(IV) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only